Learn More
Ácido 1-propilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364346 1 g 1 g
11374346 5 g 5 g
11384346 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19965.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17745-45-8 | C3H9BO2 | 87.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17745-45-8
Fórmula molecular C3H9BO2
Peso molecular (g/mol) 87.91
Número MDL MFCD01074564
Clave InChI JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
PubChem CID 351065
Nombre IUPAC ácido propilborónico
SMILES CCCB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propylboronic acid
Punto de fusión 105°C to 107°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1731884
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.91
Porcentaje de pureza 98%