Learn More
1-propilamina-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Propylamine-d3 |
| CAS | 24300-22-9 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H6 N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-Propan-3,3,3-d3-amine (9CI), Propyl-3,3,3-d3-amine (7CI','8CI), n-Propyl-3,3,3-d3-amine, 1-Propylamine-d3, Propylamine-D3 (propyl-3,3,3-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCN |
| Nombre IUPAC | 3,3,3-trideuteriopropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 62.129 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 62.092 |