Learn More
1-Propilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444693 2500 mL 2500 ml
11434693 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11606.0F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.112 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 1-propilamina se utiliza en el análisis químico y para fabricar otros productos químicos, empleada como disolvente en la síntesis orgánica. También sirve como agente de acabado de medicamentos, pinturas, caucho, fibra, textil y resina. Además, puede usarse como aditivo y conservante del petróleo.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol y éter.
Notas
Miscible con agua, alcohol y éter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-10-8
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.112
Número MDL MFCD00008205
Clave InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nombre IUPAC Propano-1-amina
SMILES CCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propylamine
Punto de fusión -83°C
Densidad 0.719
pH 12.6
Punto de ebullición 48°C to 49°C
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.389
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1277
Beilstein 1098243
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,7843
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza 98%