Learn More
Bromuro de (1-propil)trifenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499823 1000 g 1000 g
11409833 50 g 50 g
11419833 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12968.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6228-47-3 | C21H22BrP | 385.29 g/mol
It is employed as a catalyst for the carboxylation of styrene oxide and as a reactant involved in epoxidation of arylalkenes, boration of allylic epoxides, Wittig reactions, selective dimerization of α-olefins, and synthesis of indoles. It has also been shown to be part of Phosphonium salts, having antiviral activity against influenza virus A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como catalizador en la carboxilación de óxido de estireno y como reactante en la epoxidación de arilalquenos, la boración de epóxidos alílicos, reacciones de Wittig, la dimerización selectiva de α-olefinas, y la síntesis de indoles. También se ha demostrado que forma parte de las sales de fosfonio y presenta actividad antiviral contra el virus de influenza A.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, la humedad y el agua. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6228-47-3
Fórmula molecular C21H22BrP
Peso molecular (g/mol) 385.29
Número MDL MFCD00011843
Clave InChI XMQSELBBYSAURN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo propyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl propyl phosphonium bromide, 1-propyl triphenylphosphonium bromide, n-propyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl propyl phosphanium bromide, n-propyl triphenylphosphonium bromide, propyl triphenyl phosphonium chloride, acmc-1bff2, propyltriphenylphosphoniumbromide
PubChem CID 80374
Nombre IUPAC trifenil(propil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 236°C to 240°C
Cantidad 1000 g
Beilstein 3599726
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.29
Porcentaje de pureza 99%