Learn More
Isotiocianato de 1-propilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491838 5 g 5 g
11401848 25 g 25 g
11411848 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14499.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.83€
    43.65€ / 5 g
    Ahorro 6.18€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 628-30-8 | C4H7NS | 101.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-30-8
Fórmula molecular C4H7NS
Peso molecular (g/mol) 101.167
Número MDL MFCD00004823
Clave InChI KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
PubChem CID 69403
Nombre IUPAC 1-isotiocianatopropano
SMILES CCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propyl isothiocyanate
Densidad 0.977
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.504
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 1740199
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.17
Porcentaje de pureza 97%