Learn More
Ácido 1-propil-1h-pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10012124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10012124 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10012124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00019DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 827614-69-7
% mín. CAS 97.0
Densidad 0.9960g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H21BN2O2
Número MDL MFCD05663871
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-propyl-1h-pyrazole
Clave InChI BKLGYJWLZWMIDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC 1-propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Peso molecular (g/mol) 236.12
PubChem CID 2760487
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.12
Porcentaje de pureza 97%