Learn More
1-propil-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amina, Mikromol™
Descripción
1-propil-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine |
| CAS | 853792-81-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H14 N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-propyl-, 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Desmethyl-N-propyl Imiquimod, Imiquimod Related Compound D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N4/c1-2-7-17-8-15-11-12(17)9-5-3-4-6-10(9)16-13(11)14/h3-6,8H,2,7H2,1H3,(H2,14,16) |
| SMILES | CCCn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12 |
| Nombre IUPAC | 1-propilimidazo[4,5-c]quinolin-4-amina |
| Mostrar más |