Learn More
1-Propionilpireno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15107442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15107442 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 15107442 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449320010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propionylpyrene
CAS 500004-32-0
Punto de fusión 80.0°C to 82.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C19H14O
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI COIWAOXGROSMQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
Nombre IUPAC 1-piren-1-ilpropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 258.31
PubChem CID 232861
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.31
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación