Learn More
(1-Propionilpiperidina-4-il)metil metanosulfonato, TRC
Código de producto. 30470900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470900 100 mg 100 miligramos
30469016 50 mg 50 miligramos
30469890 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM287645100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1357353-59-3
Fórmula molecular C10H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 249.33
Sinónimo 1-[4-[[(Methylsulfonyl)oxy]methyl]-1-piperidinyl]-1-propanone
Nombre IUPAC (1-propanoilpiperidina-4-il)metilmetanosulfonato
SMILES CCC(=O)N1CCC(COS(=O)(=O)C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Propionylpiperidin-4-yl)methyl methanesulfonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO4S/c1-3-10(12)11-6-4-9(5-7-11)8-15-16(2,13)14/h9H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1035