Learn More
1-propionilimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propionylimidazole |
| CAS | 4122-52-5 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(1-Oxopropyl)-1H-imidazole, 1-(1H-Imidazol-1-yl)-1-propanone, 1-Propionylimidazole, N-Propionylimidazole, Propionylimidazolide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O/c1-2-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)n1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | 1-imidazol-1-ilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0637 |