Learn More
Dietilamida del ácido 1-propionil-lisérgico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propionyl-lysergic Acid Diethylamide |
| CAS | 2349358-81-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 H29 N3 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Propionyl-lysergic acid diethylamide, (8β)-9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-1-(1-oxopropyl)ergoline-8-carboxamide, 1P-LSD, 1-Propionyl Lysergide, Ergoline-8-carboxamide','9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-1-(1-oxopropyl)-','(8β)-, 1-Propionyl-LSD, (6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-methyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29N3O2/c1-5-21(27)26-14-15-12-20-18(17-9-8-10-19(26)22(15)17)11-16(13-24(20)4)23(28)25(6-2)7-3/h8-11,14,16,20H,5-7,12-13H2,1-4H3/t16-,20-/m1/s1 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3cn(C(=O)CC)c4cccc(C2=C1)c34 |
| Nombre IUPAC | (6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4-propanoil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 379.4953 |
| Mostrar más |