Learn More
1-Propanol, para espectroscopia ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10686250 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10646630 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10686250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.80€
    61.90€ / 1 litros
    Ahorro 1.90€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Nombre de nota For Spectroscopy
Punto de fusión -127.0°C
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 97.0°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15,7955
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Clear colorless
Viscosidad 2.2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Espectroscopia ACS
Ácido valorable 0.0004 meq/g
Forma física Líquido