Learn More
1-Propanol, purum, ≥99% (GC), Solstice
Código de producto. 15692510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692510 4 x 2.5 L Frasco de polietileno paquete de 4
15602520 6 x 1 L Frasco de polietileno paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15692510 Proveedor Fluka N.º de proveedor 241354X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    404.47€ / paquete de 4
    Ahorro 100.53€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Añadir a la cesta
≥99 % (GC), purum
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127°
Densidad 0,804g/mL a 25 °C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.137
Temperatura de inflamación 22 °C (71,6 °F)
Punto de ignición 700 °F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Presión de vapor 10mmHg (147 °C), 14,9 mmHg (20 °C)
Número UN UN1274
Beilstein 1098242
Punto de ebullición 97°
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado purum