Learn More
1-Propanol, grado HPLC, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398207 4 x 1 L 4 litros
11378207 1 L 1 litro
11388207 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022932.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00€
    305.65€ / 4 litros
    Ahorro 52.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
1-Propanol is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión °C to 127°C
Densidad 0.804
Punto de ebullición 97°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Olor Alcohol-like
Índice de refracción 1.385
Cantidad 4 x 1 L
Beilstein 1098242
Información de solubilidad Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Presión de vapor 13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C
Grado HPLC
Forma física Líquido