Learn More
1-Propanol, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15615410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
500 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15615410 1 L Glass Bottle 1 litro
15625410 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
15635410 500 L Glass Bottle 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15615410 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 4028931L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127°C
Densidad 0.804g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.137
Temperatura de inflamación 22°C (71.6°F)
Punto de ignición 700°F
Envase Glass Bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.384
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Presión de vapor 14.9mmHg (20°C), 10mmHg (147°C)
Número UN UN1274
Beilstein 1098242
Punto de ebullición 97°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%