Learn More
1-propanol, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10276670 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10521681 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10033573 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10276670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    127.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 27.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127.0°C
% mín. CAS 99.4
Color De beige amarillento a blanco
Acidez 0.0004 meq/g max.
% máx. CAS 100.0
Alcalinidad 0.0006 meq/g max.
Densidad 0.8000g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 15°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Masa cristalina, polvo, cristales o trozos
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Residuos después de la evaporación 0.001 % max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.8
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Viscosidad 2.2 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% Max.
Beilstein 01, IV, 1413
Índice Merck 15, 7955
Punto de ebullición 97.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.