Learn More
1-Propanetiol, TRC
Código de producto. 30411347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411347 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30411347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76081025ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanethiol
CAS 107-03-9
Fórmula molecular C3 H8 S
Cantidad 25 mL
Sinónimo 1-Mercaptopropane, 1-Propyl mercaptan, 1-Propylthiol, Propyl mercaptan, Propylthiol, n-Propanethiol, n-Propyl mercaptan, n-Propylthiol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CCCS
Nombre IUPAC propane-1-tiol
Peso molecular (g/mol) 76.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.0347