Learn More
1-Propanetiol, TRC
Código de producto. 30423461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423461 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30423461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7608105ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanethiol
CAS 107-03-9
Fórmula molecular C3 H8 S
Cantidad 5 mL
Sinónimo 1-Mercaptopropane, 1-Propyl mercaptan, 1-Propylthiol, Propyl mercaptan, Propylthiol, n-Propanethiol, n-Propyl mercaptan, n-Propylthiol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CCCS
Nombre IUPAC propane-1-tiol
Peso molecular (g/mol) 76.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.0347