Learn More
1-Propanetiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385707 100 mL 100 ml
11440580 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043420.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-03-9 | C3H8S | 76.157 g/mol
1-Propanethiol, is used widely in research areas. This compound has a wide range of applications including cell biology, materials science, nanoscience, self-assembled monolayers (SAMs), nanoelectronics, and contact printing. It is also used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-03-9
Fórmula molecular C3H8S
Peso molecular (g/mol) 76.157
Número MDL MFCD00004900
Clave InChI SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanethiol, propanethiol, n-propylmercaptan, propyl mercaptan, n-propyl mercaptan, n-propylthiol, 1-propylmercaptan, propylthiol, 1-mercaptopropane, 1-propyl mercaptan
PubChem CID 7848
ChEBI CHEBI:8473
Nombre IUPAC propane-1-tiol
SMILES CCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanethiol
Punto de fusión -113°C
Color Incolora
Densidad 0.8410 g/mL
Punto de ebullición 67°C to 68°C
Temperatura de inflamación −20°C (4°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3CH2CH2SH
Índice de refracción 1.438
Cantidad 100 mL
Número UN UN2402
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad It is soluble in water (1.9g/L) at 25°C. It is also soluble in alcohol,acetone,benzene,ether,hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Propanethiol