Learn More
Cloruro de 1-propanosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497238 25 mL 25 ml
15407248 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60747.AC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10147-36-1 | C3H7ClO2S | 142.597 g/mol
1-Propanesulfonyl chloride was used in synthesis of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkanesulfonate ionic liquids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1-propanosulfonil se utilizó en la síntesis de líquidos iónicos alquenosulfonatos de 1-alquilo-3-metilimidazolio.
Solubilidad
Se descompone en agua caliente.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en temperatura seca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10147-36-1
Fórmula molecular C3H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 142.597
Número MDL MFCD00007462
Clave InChI KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanesulfonyl chloride, propanesulfonyl chloride, propanesulphonyl chloride, propylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, n-propanesulfonyl chloride, 1-propane sulfonyl chloride, chloropropylsulfone, n-prso2cl, propanesulfonylchloride
PubChem CID 66279
Nombre IUPAC cloruro de propano-1-sulfonilo
SMILES CCCS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanesulfonyl chloride
Densidad 1.267
Punto de ebullición 78°C to 79°C
Temperatura de inflamación 97°C (207°F)
Olor Pungent, Makes Eyes Water
Fórmula lineal CH3CH2CH2SO2Cl
Índice de refracción 1.453
Cantidad 25 mL
Número UN UN3265
Beilstein 1747500
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.6
Porcentaje de pureza 97%