Learn More
Ácido 1-propanosulfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10329343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10329343 5 g Frasco de vidrio 5 g
10158180 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10329343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5284-66-2 | C3H8O3S | 124.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5284-66-2
Fórmula molecular C3H8O3S
Peso molecular (g/mol) 124.16
Número MDL MFCD00041889
Clave InChI KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanesulfonic acid, propanesulfonic acid, propylsulfonic acid, propanesulfonate, propanesulphonic acid, ammonium propanesulfonate, propane-1-sulphonic acid, ncistruc1_001874, ncistruc2_000257, 1-propanesulfonic acid, technical t
PubChem CID 78938
Nombre IUPAC ácido propano-1-sulfónico
SMILES CCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanesulfonic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.0°C
Color Marrón
Densidad 1.2500g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2SO3H
Índice de refracción 1.4380 to 1.4410
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido