Learn More
1-Pivaloil-2,3,5-trimetilhidroquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Pivaloyl-2,3,5-trimethylhydroquinone |
| CAS | 112109-69-0 |
| Fórmula molecular | C14 H20 O3 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O3/c1-8-7-11(9(2)10(3)12(8)15)17-13(16)14(4,5)6/h7,15H,1-6H3 |
| SMILES | Cc1cc(OC(=O)C(C)(C)C)c(C)c(C)c1O |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanoato de (4-hidroxi-2,3,5-trimetilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 236.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.1412 |