Learn More
1-piperonilpiperazina, TRC
Código de producto. 30424023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424023 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30424023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP49050010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Piperonylpiperazine
CAS 32231-06-4
Fórmula molecular C12 H16 N2 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Piperonylpiperazine, 1-(1,3-Benzodioxolan-5-ylmethyl)piperazine, 1-(3,4-Methylenedioxybenzyl)piperazine, 1-(3,4-Methylenedioxyphenylmethyl)piperazine, N-(3,4-Methylenedioxybenzyl)piperazine, N-Piperonylpiperazine, N-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O2/c1-2-11-12(16-9-15-11)7-10(1)8-14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6,8-9H2
SMILES C(N1CCNCC1)c2ccc3OCOc3c2
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)piperazina
Peso molecular (g/mol) 220.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1212