Learn More
Diclorhidrato de 1-piperonilpiperazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460961 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460961 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1280.0801
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Piperonylpiperazine Dihydrochloride
CAS 38063-96-6
Nombres de analitos o componentes 1-Piperonylpiperazine Dihydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H16 N2 O2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)piperazine Hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-piperonyl-, dihydrochloride (7CI), 1-Piperonylpiperazine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O2.2ClH/c1-2-11-12(16-9-15-11)7-10(1)8-14-5-3-13-4-6-14;;/h1-2,7,13H,3-6,8-9H2;2*1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.Cl.C(N1CCNCC1)c2ccc3OCOc3c2
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)piperazina;diclorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 293.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0745 g/mol