Learn More
1-Piperonilpiperazina, 97 %
Código de producto. 11328366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328366 25 g 25 g
11318366 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15625.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32231-06-4
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.272
Número MDL MFCD00005834
Clave InChI NBOOZXVYXHATOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-piperonylpiperazine, 1-3,4-methylenedioxybenzyl piperazine, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethyl piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-methyl piperazine, 1-benzo 1,3 dioxol-5-ylmethyl-piperazine, piperazine, 1-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl, 1-3,4-methylendioxybenzyl piperazine, piperazine, 1-3,4-methylenedioxybenzyl, 5-piperazinylmethyl-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 94426
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)piperazina
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC3=C(C=C2)OCO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Piperonylpiperazine
Punto de fusión 40°C to 45°C
Punto de ebullición 147°C to 149°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 885038
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 97%