Learn More
1-piperidinaetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Piperidineethanol |
| CAS | 3040-44-6 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2 |
| SMILES | OCCN1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-piperidin-1-iletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.1154 |