Learn More
Clorhidrato de 1-piperidin-2-ilacetona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Piperidin-2-ylacetone Hydrochloride |
| CAS | 5984-61-2 |
| Fórmula molecular | C8H15NO . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pelletierine Hydrochloride, Isopelletierine Hydrochloride, (±)-1-(2-Piperidinyl)-2-propanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO.ClH/c1-7(10)6-8-4-2-3-5-9-8;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(=O)CC1CCCCN1 |
| Nombre IUPAC | 1-piperidin-2-ilpropan-2-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 177.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.092 |