Learn More
1-Piperideina, TRC
Código de producto. 30427738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427738 10 mg
30409116 100 mg
30410210 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99461810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-18-0
Fórmula molecular C5 H9 N
Peso molecular (g/mol) 83.132
Sinónimo 2,3,4,5-Tetrahydropyridine, 3,4,5,6-Tetrahydropyridine, δ1-Piperideine
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahidropiridina
SMILES C1CCN=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Piperideine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h4H,1-3,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.073