Learn More
1-Piperazinapropionitrilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420270 5 g 5 g
11410270 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50710.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 34064-86-3 | C7H13N3 | 139.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34064-86-3
Fórmula molecular C7H13N3
Peso molecular (g/mol) 139.202
Número MDL MFCD02093566
Clave InChI MVOFPBMQTXKONX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperazin-1-yl propanenitrile, 3-piperazin-1-yl-propionitrile, 1-piperazinepropionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitril, 1-2-cyanoethyl piperazine, 3-piperazin-1-yl propionitrile, 3-1-piperazino propionitrile, 3-1-piperazinyl propionitrile, 3-1-piperazinyl-propionitrile, 3-piperazinylpropanenitrile
PubChem CID 2052050
Nombre IUPAC 3-piperazin-1-ilpropanonitrilo
SMILES C1CN(CCN1)CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Piperazinepropionitrile
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.2