Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-fenilvinilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499967 1 g 1 g
15409977 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53216.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 143825-84-7 | Molecular Formula: C14H19BO2 | Molecular Weight: 230.114 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143825-84-7
Fórmula molecular C14H19BO2
Peso molecular (g/mol) 230.114
Número MDL MFCD06659923
Clave InChI RMGBWPMWUZSIMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 2-1-phenylethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-phenylvinylboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-phenylethenyl, 1-phenylvinylboronic acid pinacolester, 2-1-phenylvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-1-phenylvinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11031671
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(1-feniletenil)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(=C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 40°C to 42°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.11
Porcentaje de pureza 95%