Learn More
1-feniltiourea, TRC
Código de producto. 30418421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418421 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30418421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP158131500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylthiourea
CAS 103-85-5
Fórmula molecular C7 H8 N2 S
Cantidad 500 mg
Sinónimo Thiourea','N-phenyl- (ACI), N-Phenylthiourea (ACI), Thiourea','phenyl- (9CI), Urea','1-phenyl-2-thio- (8CI), 1-Phenyl-2-thiourea, 1-Phenylthiourea, MeSH ID: D010670, N-Phenylthiocarbamide, NSC 5779, Phenyl-2-thiourea, Phenylthiocarbamide, Phenylthiourea, PTU, U 6324, α-Phenylthiourea
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
SMILES NC(=S)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC feniltiourea
Peso molecular (g/mol) 152.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0408