Learn More
1-(Fenilsulfonil)pirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424683 25 g 25 g
11404683 1 g 1 g
11414683 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424683 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11599.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 16851-82-4 | C10H9NO2S | 207.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16851-82-4
Fórmula molecular C10H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 207.25
Número MDL MFCD00067739
Clave InChI PPPXRIUHKCOOMU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140146
Nombre IUPAC 1-(bencenosulfonil)pirrol
SMILES O=S(=O)(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1- (Phenylsulfonyl)pyrrole
Punto de fusión 87°C to 90°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1619427
Sinónimo 1-phenylsulfonyl pyrrole, 1-phenylsulfonyl-1h-pyrrole, n-benzenesulphonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl pyrrole, n-benzenesulfonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl-1h-pyrrole, n-phenylsulfonylpyrrole, phenylsulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrole, 1-phenylsulfonyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel