Learn More
1-(Fenilsulfonil)indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388506 5 g 5 g
11378506 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17566.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40899-71-6 | C14H11NO2S | 257.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40899-71-6
Fórmula molecular C14H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 257.31
Número MDL MFCD00134318
Clave InChI VDWLCYCWLIKWBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-1h-indole, n-phenylsulfonylindole, 1-phenylsulphonyl indole, 1-phenylsulfonyl-indole, chembl82224
PubChem CID 315017
Nombre IUPAC 1-(bencenosulfonil)indol
SMILES O=S(=O)(N1C=CC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylsulfonyl)indole
Punto de fusión 77°C to 79°C
Punto de ebullición 192°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1286712
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.31
Porcentaje de pureza 98%