Learn More
1-(Fenilsulfonil)-1H-pirrol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10708625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10708625 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10708625 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07001DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrole
CAS 16851-82-4
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9NO2S
Número MDL MFCD00067739
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-phenylsulfonyl pyrrole, 1-phenylsulfonyl-1h-pyrrole, n-benzenesulphonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl pyrrole, n-benzenesulfonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl-1h-pyrrole, n-phenylsulfonylpyrrole, phenylsulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrole, 1-phenylsulfonyl
Clave InChI PPPXRIUHKCOOMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1-(bencenosulfonil)pirrol
Peso molecular (g/mol) 207.25
PubChem CID 140146
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 97%