Learn More
Ácido 1-(fenilsulfonil)-1H-indol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10532642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10532642 1 g 1 g
10371615 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10532642 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03301DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 40899-93-2
Fórmula molecular C15H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 301.316
Número MDL MFCD03086089
Clave InChI QIWDUGKJAHJRAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl indole-2-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776219
Nombre IUPAC ácido 1-(bencenosulfonil)indol-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C3=CC=CC=C3C=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.32
Porcentaje de pureza 97%