Learn More
1-(Fenilsulfonil)-1H-indol-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10794953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10794953 250 mg 250 miligramos
10691473 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10794953 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03304CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 80360-23-2
Fórmula molecular C15H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 285.32
Número MDL MFCD03086091
Clave InChI NWVOBVXBWUGTTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 2-formyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 2-formyl-1h-indol-1-yl phenyl sulfone, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde,1-phenylsulfonyl, phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde
PubChem CID 2776223
Nombre IUPAC 1-(bencenosulfonil)indol-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.32
Porcentaje de pureza 97%