Learn More
Ácido 1-(fenilsulfonil)-1H-indol-3-ilborónico, 97 %, puede contener cantidades variables de anhidri, Thermo Scientific™
Código de producto. 10242352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10242352 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10232352 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10386794 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10242352 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03112DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 129271-98-3
Fórmula molecular C14H12BNO4S
Peso molecular (g/mol) 301.12
Número MDL MFCD02681892
Clave InChI YKTZLHLBQGCFQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylsulfonyl-3-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl boronic acid, 1-phenylsulfonylindole-3-boronic acid, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-3-boronic acid, 1-phenylsulfonyl-3-indolylboronic acid, boronic acid, b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl, 1-benzenesulfonyl indol-3-ylboronic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl boranediol
PubChem CID 2776217
Nombre IUPAC ácido [1-(bencenosulfonil)indol-3-il]borónico
SMILES OB(O)C1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronic acid
Nombre de nota May contain varying amounts of anhydride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.13
Porcentaje de pureza 97%