Learn More
[1-(Fenilsulfonil)-1H-indol-3-il]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10732483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10732483 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10314092 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10732483 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC03109DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 89241-33-8
Fórmula molecular C15H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 287.333
Número MDL MFCD02682024
Clave InChI ZMLXSFMIPYDHIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl methanol, 1h-indole-3-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, acmc-20ljqe, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-ylmethanol, 3-hydroxymethyl-n-phenylsulfonyl indole, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-methanol
PubChem CID 2776213
Nombre IUPAC [1-(bencenosulfonil)indol-3-il]metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.34
Porcentaje de pureza 97%