Learn More
[1-(Fenilsulfonil)-1H-indol-3-il]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10314092 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10732483 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10314092 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03109CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 89241-33-8
Fórmula molecular C15H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 287.333
Número MDL MFCD02682024
Clave InChI ZMLXSFMIPYDHIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl methanol, 1h-indole-3-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, acmc-20ljqe, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-ylmethanol, 3-hydroxymethyl-n-phenylsulfonyl indole, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-methanol
PubChem CID 2776213
Nombre IUPAC [1-(bencenosulfonil)indol-3-il]metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.34
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.