Learn More
Ácido 1-(fenilsulfonil)-1H-indol-2-ilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10477992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477992 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10712377 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10477992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03312DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 342404-46-0
Fórmula molecular C14H12BNO4S
Peso molecular (g/mol) 301.12
Número MDL MFCD03086094
Clave InChI HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylsulfonyl-2-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-2-indolylboronic acid, 1-phenylsulfonyl indole-2-boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-2-ylboronic acid, boronic acid,b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl boronic acid, acmc-209i5v, 1-phenylsulfonylindole-2-boronic acid
PubChem CID 2776228
Nombre IUPAC ácido [1-(bencenosulfonil)indol-2-il]borónico
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.13