Learn More
[1-(Fenilsulfonil)-1H-indol-2-il]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10467992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10467992 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10314422 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10467992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC03309DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 73282-11-8
Fórmula molecular C15H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 287.33
Número MDL MFCD03086093
Clave InChI LRYLVFIUTJMZBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl methanol, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-methanol, 1h-indole-2-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-2-yl methanol
PubChem CID 2776227
SMILES OCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC [1-(bencenosulfonil)indol-2-il]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.34
Porcentaje de pureza 97%