Learn More
1-(fenilsulfinil)piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Phenylsulfinyl)piperidine |
| CAS | 4972-31-0 |
| Fórmula molecular | C11H15NOS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(Benzenesulfinyl)piperidine, 1-Benzenesulfinyl piperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NOS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2 |
| SMILES | O=S(N1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(bencenosulfinil)piperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 209.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0874 |