Learn More
1-Fenilsemicarbazida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416046 100 g 100 g
11406046 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22331.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 103-03-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-03-7
Fórmula molecular C7H9N3O
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007942
Clave InChI AVKHCKXGKPAGEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenicarbazide, 1-phenylsemicarbazide, 2-phenylhydrazinecarboxamide, phenicarbazid, phenylsemicarbazide, carbaphen, kryogenin, phenygenine, febrimin, 1-carbamyl-2-phenylhydrazine
PubChem CID 61002
ChEBI CHEBI:82521
Nombre IUPAC anilinourea
SMILES NC(=O)NNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylsemicarbazide
Punto de fusión 171°C to 173°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%