Learn More
1-Fenilsemicarbazida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406046 25 g 25 g
11416046 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22331.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-03-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-03-7
Fórmula molecular C7H9N3O
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00007942
Clave InChI AVKHCKXGKPAGEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenicarbazide, 1-phenylsemicarbazide, 2-phenylhydrazinecarboxamide, phenicarbazid, phenylsemicarbazide, carbaphen, kryogenin, phenygenine, febrimin, 1-carbamyl-2-phenylhydrazine
PubChem CID 61002
ChEBI CHEBI:82521
Nombre IUPAC anilinourea
SMILES NC(=O)NNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylsemicarbazide
Punto de fusión 171°C to 173°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenylsemicarbazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenicarbazide