Learn More
1-Fenilpirrolidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377355 5 g 5 g
11387355 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05239.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4096-21-3 | C10H13N | 147.22 g/mol
1-Phenylpyrrolidine are used as flooding intestinal coccidiosis, flooding Xiao NET intermediate.It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-fenilpirrolidina se utiliza como intermedio de inundación de la coccidiosis intestinal y de Xiao NET. Se puede utilizar en los campos agroquímicos, farmacéuticos y de colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en frío, a una temperatura de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4096-21-3
Fórmula molecular C10H13N
Peso molecular (g/mol) 147.22
Número MDL MFCD00015897
Clave InChI VDQQJMHXZCMNMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-pyrrolidine, n-phenylpyrrolidine, phenylpyrrolidine, pyrrolidine, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrrolidin-3-ol, 1-phenylpyrolidine, n-phenyl pyrrolidine, pubchem9192, acmc-1cttc
PubChem CID 77726
Nombre IUPAC 1-fenilpirrolidina
SMILES C1CCN(C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylpyrrolidine
Punto de ebullición 133°C to 134°C (19 mmHg)
Índice de refracción 1.582
Cantidad 5 g
Beilstein 117030
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza ≥98%