Learn More
1-Fenilpirrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382127 5 g 5 g
11392127 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07973.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.60€
    40.65€ / 5 g
    Ahorro 3.95€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 635-90-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-90-5
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00005343
Clave InChI GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1h-pyrrole, n-phenylpyrrole, pyrrole, 1-phenyl, 1h-pyrrole, 1-phenyl, unii-3od6n6545h, chembl84459, 1-phenylpyrrol, acmc-209ngl, 1-phenylpyrrole, 1-phenyl-1h-pyrrole #
PubChem CID 12480
Nombre IUPAC 1-fenilpirrol
SMILES C1=CN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylpyrrole
Punto de fusión 57°C to 60°C
Punto de ebullición 131°C (30 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 109798
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 99%