Learn More
1-fenilpiperidina-4-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenylpiperidine-4-carbaldehyde |
| CAS | 111153-74-3 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Phenyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-Phenylpiperidine-4-carbaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,10-11H,6-9H2 |
| SMILES | O=CC1CCN(CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilpiperidina-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 189.254 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.115 |