Learn More
1-fenilpiperazina, TRC
Código de producto. 30411504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411504 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30411504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3995932.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-phenylpiperazine
CAS 92-54-6
Fórmula molecular C10 H14 N2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-Phenylpiperazine, N-Phenylpiperazine, NPP, Phenylpiperazine, Levodropropizine Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
SMILES C1CN(CCN1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-fenilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 162.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157