Learn More
1-Fenilpiperazina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30412314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30412314 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30412314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3360401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4004-95-9
Fórmula molecular C10 H14 N2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 235.15
Sinónimo Piperazine, 1-phenyl-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-phenyl-, dihydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1-Phenylpiperazine dihydrochloride
Nombre IUPAC 1-fenilpiperazina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylpiperazine (hydrochloride)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2.2ClH/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;;/h1-5,11H,6-9H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0691