Learn More
1-Fenilpiperacina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494344 100 g 100 g
11484344 25 g 25 g
11404354 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494344 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12610.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-54-6
Fórmula molecular C10H14N2
Peso molecular (g/mol) 162.236
Número MDL MFCD00005957
Clave InChI YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
PubChem CID 7096
Nombre IUPAC 1-fenilpiperazina
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylpiperazine
Punto de fusión 17°C to 19°C
Densidad 1.064
Punto de ebullición 285°C to 286°C
Temperatura de inflamación 141°C (286°F)
Índice de refracción 1.588
Cantidad 100 g
Número UN UN2927
Beilstein 132157
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.24
Porcentaje de pureza ≥98%